Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth PPCO förpackningsflaskor med förslutning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10374723
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28-415 mm
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 10374723
Brand: Thermo Scientific™ 3121870004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skicka och lagra diagnostik, biologiska produkter, specialkemikalier, reagenser, lim och veterinärmedicinska läkemedel i dessa lätta flaskor som är läckagesäkra när de används med Nalgene stängningar.
Skicka och lagra diagnostik, biologiska produkter, specialkemikalier, reagenser, lim och veterinärmedicinska läkemedel med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-förpackningsflaskor med bred mun och förslutning. Dessa hållbara, autoklaverbara flaskor är designade för frakt och förvaring.
  • Bred mun möjliggör enkel fyllning och dispensering av pulver
  • Formsprutad för enhetlig väggtjocklek och styrka
  • Tillverkad av hög renhet, livsmedelsklassade hartser; inga mjukgörare, fyllmedel eller förlängare
  • Polypropenförslutningar ingår
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong. †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Förpackningsflaskor med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material PPCO
nr per ärende 500
Antal per förpackning 500
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Halsfinish 38 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 99 mm
Produkttyp Packer flaska
Bredd (engelska) 1,99 tum.
Höjd (engelska) 3,92 tum. (Med förslutning); 3,78 tum (utan stängning)
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-415 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Förslutningstyp Skruv (bulkpackad, omonterad)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.