Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ EP Tox/TCLP-flaska med bred öppning tillverkad med Teflon™ FEP, inkluderar PFA-fodrad förslutning
Produktkod. 11399704
Change view
Kapacitet (metrisk):
2.2 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11399704 2.2 L Paket med 2
1 options
Produktkod. 11399704 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21012200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8135.00 SEK
    7376.56 SEK / Paket med 2
    Save 758.44 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth Teflon™ EP Tox/TCLP-flaskor kan användas vid höga och låga temperaturer för spårmetallanalys och applicering med organiska lösningsmedel.
Använd Thermo Scientific™ Nalgene™ en bredmunnad EP Tox/TCLP-flaska gjord med Teflon™ FEP med PFA-fodrad stängning vid höga och låga temperaturer för spårmetallanalys och applicering med organiska lösningsmedel. Dessa flaskor erbjuder laboratorier ett säkrare alternativ utan att kompromissa med nödvändig noggrannhet och är speciellt utformade för US EPA Method 1311: Toxicity Characteristic Launching Program (TCLP).
  • Temperaturtålig PTFE-harts FEP-flaska har bred öppning för testning av stora prover
  • Autoklaveringsbar
  • Läckagesäker†
  • PTFE-harsbeklädda polypropenkapslar inkluderade
Anteckningar:
Koppla bort trådarna helt innan du autoklaverar.
Dessa tester, med andra vätskor, ger kanske inte samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och stängningar under de planerade användningsområdena. Thermo Scientific Nalgene Produkterna är läckagesäkra vid omgivningstemperatur och tryck när de används tillsammans med sina Nalgene förslutningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2.2 L
Färg Genomskinligt
Diameter (engelska) Inre 3,5 tum
Diameter (engelska) 4,7 tum
Diameter (metrisk) Inre 89 mm
För användning med (applikation) Förvaring, Transport ​
Material Teflon FEP
nr per ärende 2/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje EP Tox/TCLP-flaska
Stängningsfärg Vitt
Mun Bred
Höjd (metrisk) 241 mm
Höjd (engelska) 9,5 tum
Förslutningsfoder Teflon
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 100 mm
Diameter (metrisk) 119 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Arbetsflödessteg Lagring av processlösningar uppströms. Validering uppströms
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Speciellt utformad för U.S. EPA Method 1311: Toxicity Characteristic Leaching Program (TCLP)
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut.