Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Genomskinliga bärnstensfärgade HDPE-flaskor med bred mun och förslutning: Bulkförpackning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10572035
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 10572035
Brand: Thermo Scientific™ 3121840004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda ljuskänsliga produkter med dessa genomskinliga bärnstensfärgade HDPE-förpackningsflaskor med bred mun.
Skydda ljuskänsliga produkter med Thermo Scientific™ Nalgene™ Genomskinliga bärnstensfärgade HDPE-förpackningsflaskor med bred mun. Dessa genomskinliga flaskor av polyeten med hög densitet möts USP krav på ljusbeständiga behållare.
Funktioner
  • Genomskinlig bärnstensfärgad HDPE-flaska med ogenomskinlig bärnstensfärgad PP-förslutning
  • Skyddar ljuskänsliga produkter samtidigt som användaren kan se innehållet
  • Bred mun för enkel fyllning och dispensering av vätskor och pulver
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Genomskinlig bärnsten
Beskrivning Förpackningsflaskor med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material HDPE
nr per ärende 500
Antal per förpackning 500
Stängningsfärg Ogenomskinlig bärnsten
Halsfinish 38 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klasser VI. Produkt uppfyller kraven för ljuståliga behållare per USP senaste upplagan.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 99 mm
Produkttyp Packer flaska
Bredd (engelska) 1,99 tum.
Höjd (engelska) 3,92 tum. (Med förslutning); 3,78 tum (utan stängning)
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-415 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Förslutningstyp Skruv (bulkpackad, omonterad)
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.