Läs mer
Naloxone hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Naloxone hydrochloride, CAS # 357-08-4, is involved in the blockade of the mu-opioid receptor and removal of other compounds from the receptor site.
895.80 SEK - 5842.16 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 357-08-4 |
|---|---|
| Molekylformel | C19H22ClNO4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.838 |
| MDL-nummer | MFCD00069322 |
| InChI-nyckel | RGPDIGOSVORSAK-STHHAXOLSA-N |
| Synonym | naloxone hydrochloride, naloxone hcl, narcan, evzio, unii-f850569pqr, nalonee, 17-allyl-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one hydrochloride, narcan tn, naloxonehydrochloride |
| PubChem CID | 5464092 |
| IUPAC-namn | (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one;hydrochloride |
| LEDER | C=CCN1CCC23C4C(=O)CCC2(C1CC5=C3C(=C(C=C5)O)O4)O.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15452859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60013.MC |
100mg |
895.80 SEK
100mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15462859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60013.ME |
500mg |
2926.64 SEK
500mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15442859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60013.03 |
1g |
5842.16 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 357-08-4 | |
| 363.838 | |
| RGPDIGOSVORSAK-STHHAXOLSA-N | |
| 5464092 | |
| C=CCN1CCC23C4C(=O)CCC2(C1CC5=C3C(=C(C=C5)O)O4)O.Cl |
| C19H22ClNO4 | |
| MFCD00069322 | |
| naloxone hydrochloride, naloxone hcl, narcan, evzio, unii-f850569pqr, nalonee, 17-allyl-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one hydrochloride, narcan tn, naloxonehydrochloride | |
| (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one;hydrochloride |
Specifikationer
| Naloxone hydrochloride | |
| C19H22ClNO4 | |
| 14,6362 | |
| Soluble in water (73mg/ml),ethanol (3.3mg/ml),methanol (50mg/ml) and dimethyl sulfoxide (73mg/ml). Insoluble in ether | |
| C=CCN1CCC23C4C(=O)CCC2(C1CC5=C3C(=C(C=C5)O)O4)O.Cl | |
| 363.838 | |
| 363.84 |
| 357-08-4 | |
| MFCD00069322 | |
| naloxone hydrochloride, naloxone hcl, narcan, evzio, unii-f850569pqr, nalonee, 17-allyl-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one hydrochloride, narcan tn, naloxonehydrochloride | |
| RGPDIGOSVORSAK-STHHAXOLSA-N | |
| (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one;hydrochloride | |
| 5464092 | |
| 98% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 206-611-0
missing translation for 'rtecsNumber' : QD2275000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Rekommenderad förvaring : Keep cold