Läs mer
Naltrexone hydrochloride, Thermo Scientific™
A congener of naloxone and also an opioid antagonist
1891.75 SEK - 5552.84 SEK
Kemiska identifierare
CAS 16676-29-2
Molekylformel C20H24ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 377.865
MDL-nummer MFCD00069324
InChI-nyckel RHBRMCOKKKZVRY-ITLPAZOVSA-N
Synonym naltrexone hydrochloride, naltrexone hcl, trexan, depade, antaxone, revia, nalorex, unii-z6375yw9sf, nemexin
PubChem CID 5485201
IUPAC-namn (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(cyclopropylmethyl)-4a,9-dihydroxy-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one;hydrochloride
LEDER C1CC1CN2CCC34C5C(=O)CCC3(C2CC6=C4C(=C(C=C6)O)O5)O.Cl
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15463339
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60590.MD
250mg
1891.75 SEK
250mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15453339
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60590.03
1g
5552.84 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
A congener of naloxone and also an opioid antagonist.Naltrexone hydrochloride is used in the treatment of alcohol and utilized for deceasing drinking habit. It is also used to prevent euphorigenic effects in the treatment of patients addicted to opioids. Further, it is used as a specific opiate antagonist.
Solubility
Soluble in water at 50mg/ml.
Notes
Light sensitive. Incompatible with bases and oxidizing agents. Store in a cool place.
Specifikationer
Kemiska identifierare
16676-29-2
377.865
RHBRMCOKKKZVRY-ITLPAZOVSA-N
5485201
C1CC1CN2CCC34C5C(=O)CCC3(C2CC6=C4C(=C(C=C6)O)O5)O.Cl
C20H24ClNO4
MFCD00069324
naltrexone hydrochloride, naltrexone hcl, trexan, depade, antaxone, revia, nalorex, unii-z6375yw9sf, nemexin
(4R,4aS,7aR,12bS)-3-(cyclopropylmethyl)-4a,9-dihydroxy-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one;hydrochloride
Specifikationer
Naltrexone hydrochloride
C20H24ClNO4
3580333
14,6363
Soluble in water at 50mg/ml.
C1CC1CN2CCC34C5C(=O)CCC3(C2CC6=C4C(=C(C=C6)O)O5)O.Cl
377.865
377.86
16676-29-2
MFCD00069324
Light sensitive
naltrexone hydrochloride, naltrexone hcl, trexan, depade, antaxone, revia, nalorex, unii-z6375yw9sf, nemexin
RHBRMCOKKKZVRY-ITLPAZOVSA-N
(4R,4aS,7aR,12bS)-3-(cyclopropylmethyl)-4a,9-dihydroxy-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one;hydrochloride
5485201
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 240-723-0
missing translation for 'rtecsNumber' : QD2160000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer