Läs mer
Naproxen sodium, 98%, Thermo Scientific™
Naproxen sodium (CAS # 26159-34-2) is an arylacetic acid of the non-steroidal anti-inflammatory drug class.
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63103.06
Kvantitet 5g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15475369
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1112.79 SEK
    999.65 SEK / 5g
    Save 113.14 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
  • Naproxen sodium is the sodium salt of naproxen
  • Naproxen sodium competitively suppresses prostaglandin formation and pyrogen release by blocking the conversion of arachidonic acid
Application
  • Naproxen is frequently used for migraine and postoperative pain research
  • It is suitable for cell culture and in vivo research on pain, inflammation, and fever
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
26159-34-2
252.25
CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
23681059
sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
C14H13NaO3
MFCD00058507
naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin
CHEBI:7477
[Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O
Specifikationer
Naproxen sodium
C14H13NaO3
5g
naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin
CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
23681059
252.24
26159-34-2
MFCD00058507
14,6417
Soluble in water up to 100mg/mlSoluble in methanol and chloroform; Slightly soluble in ether; Insoluble in water.
[Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O
252.25
CHEBI:7477
98%
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Naproxen sodium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Naproxen sodium