Läs mer
Naproxen sodium, 98%, Thermo Scientific™
Naproxen sodium (CAS # 26159-34-2) is an arylacetic acid of the non-steroidal anti-inflammatory drug class.
999.65 SEK - 9959.49 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 26159-34-2 |
|---|---|
| Molekylformel | C14H13NaO3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.25 |
| MDL-nummer | MFCD00058507 |
| InChI-nyckel | CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M |
| Synonym | naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin |
| PubChem CID | 23681059 |
| ChEBI | CHEBI:7477 |
| IUPAC-namn | sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate |
| LEDER | [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15475369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63103.06 |
5g |
1112.79 SEK 999.65 SEK / 5g Save 113.14 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15485369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63103.14 |
25g |
3382.89 SEK
25g |
Beräknad leverans: 09-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15495369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63103.22 |
100g |
9959.49 SEK
100g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
- Naproxen sodium is the sodium salt of naproxen
- Naproxen sodium competitively suppresses prostaglandin formation and pyrogen release by blocking the conversion of arachidonic acid
Application
- Naproxen is frequently used for migraine and postoperative pain research
- It is suitable for cell culture and in vivo research on pain, inflammation, and fever
Kemiska identifierare
| 26159-34-2 | |
| 252.25 | |
| CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M | |
| 23681059 | |
| sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate |
| C14H13NaO3 | |
| MFCD00058507 | |
| naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin | |
| CHEBI:7477 | |
| [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O |
Specifikationer
| Naproxen sodium | |
| C14H13NaO3 | |
| 14,6417 | |
| Soluble in water up to 100mg/mlSoluble in methanol and chloroform; Slightly soluble in ether; Insoluble in water. | |
| [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O | |
| 252.25 | |
| CHEBI:7477 | |
| 98% |
| 26159-34-2 | |
| MFCD00058507 | |
| naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin | |
| CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M | |
| sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate | |
| 23681059 | |
| 252.24 |
Säkerhet och hantering
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H360
missing translation for 'einecsNumber' : 247-486-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ1047000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
- Naproxen sodium
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Naproxen sodium