Läs mer
Thermo Scientific™ Septaflaskor i glas med smal mun och stängning med öppen topp
Produktkod. 17326829
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
Färg:
Bärnsten
Nivå:
Certifierad
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Nivå
17326829 250 mL Bärnsten Certifierad
15783438 125 mL Bärnsten Certifierad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17326829 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S3490250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    749.00 SEK
    688.88 SEK / Paket med 12
    Save 60.12 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Använd EPA Volatile Organic Analysis (VOA) metoder när du använder dessa smalmunnande, typ III soda-lime glas septa flaskor, som är tillgängliga som klara eller bärnsten.
Använd EPA Volatile Organic Analysis (VOA) metoder när du använder Thermo Scientific™ Septaflaskor med smal mun. Tillgängliga som klart eller bärnstensfärgat soda-limeglas av typ III, har dessa flaskor ett lock med ingjuten septa-hållarring som håller den genomborrbara PTFE-belagda silikonseptan säkert på plats utan att binda till locket så att septum kan tas bort och bytas ut vid behov (förutom 1L flaska). Tillgänglig Certifierad för att uppfylla EPA-prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys eller obearbetad och redo för din egen rengöringsprocedur.
  • Typ III soda-lime glasflaska, klar eller bärnsten
  • Bärnstensfärgade flaskor rekommenderas för ljuskänsliga analyter
  • Vit polypropenlock med obunden PTFE-belagd silikonsepta (1L storlek septum är bunden)
  • Kapsyler monterade på flaskor
  • Idealisk design med smal mun är idealisk för vattenprover
Certifierade flaskor kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för flyktiga organiska analyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje flaska individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
  • Spånskiva avdelare hjälper till att skydda flaskor från brott; kräver ytterligare överpackning för frakt
Obearbetade flaskor är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess. Förpackad med spånskivor för att förhindra brott; kräver ytterligare överpackning för frakt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Certifieringsparametrar VOA
Färg Bärnsten
Beskrivning I-Chem 250mL NM bärnstensfärgad flaska med 0,125 tum septum certifierad
Diameter (engelska) Inre 0,63 tum.
Diameter (engelska) 2,36 tum
Diameter (metrisk) Inre 1.6 cm
Material Glas (typ 3)
nr per ärende 12
Ersättningsförslutning 297-2414/288-0022
Stängningsfärg Vitt
Nivå Certifierad
Volym (engelska) Brim 8,5 oz.
Volym (metrisk) Brätt 250 mL
Mun Smal
Höjd (metrisk) 136 mm
Höjd (engelska) 5,35 tum
Stängningsmaterial Polypropen med PTFE/Silicon Septum
Stängningsstorlek 24-414 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Förslutningstyp Öppna topplocket
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Certifikat och efterlevnad Certifierade flaskor uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för flyktiga organiska analyser; tillverkas under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem.
Produkttyp Provflaska