Läs mer
BRAND™ Tvättflaska av PFA med smal mun
Produktkod. 10000182 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10000182
Brand: BRAND™ 143848
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tvättflaska för smal mun tillverkad av teknisk kvalitet PFA inkluderar ett ETFE-skruvlock och FEP-rör.
  • Teknisk klass PFA
  • ETFE skruvlock
  • FEP-rör
  • Dessa flaskor innehåller en liten del av upparbetad PFA från vår produktionsprocess
  • Spetsar på tvättrör kan skäras för att öka flödet
  • Tål höga temperaturer och kemiska angrepp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material PFA
Trådstorlek (metrisk) GL 25
Mun Smal
Stängningsmaterial ETFE
Förslutningstyp Skruvlock