Läs mer
BRAND™ Tvättflaska av PFA med smal mun
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Teknisk klass PFA
- ETFE skruvlock
- FEP-rör
- Dessa flaskor innehåller en liten del av upparbetad PFA från vår produktionsprocess
- Spetsar på tvättrör kan skäras för att öka flödet
- Tål höga temperaturer och kemiska angrepp
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | PFA |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 25 |
| Mun | Smal |
| Stängningsmaterial | ETFE |
| Förslutningstyp | Skruvlock |