Läs mer
Gravis Smal hals bärnstensfärgade glasflaskor
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
250 mL
1090 mL
Antal per förpackning:
14 förpackning
195 förpackning
216 förpackning
60 förpackning
Beskrivning
- Finns i en mängd olika kapaciteter
- Tillverkad av soda lime glas
- Kepsar ingår ej
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Inre | 20 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Antal per förpackning | 60 förpackning |
| Mun | Smal |
| Höjd (metrisk) | 143 mm |
| Produkttyp | Bärnstensflaska |
| Diameter (metrisk) | 62 mm |