Läs mer
Gravis Smal hals bärnstensfärgade glasflaskor
Produktkod. p-8000723
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
250 mL
1090 mL
Antal per förpackning:
14 förpackning
195 förpackning
216 förpackning
60 förpackning
Produktkod. 11757225
Brand: Gravis A002121195
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av prover i laboratoriet. Gravis Narrow Neck bärnstensglasflaskor är tonade för att skydda ljuskänsliga material.
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
  • Tillverkad av soda lime glas
  • Kepsar ingår ej
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Inre 13 mm
Material Soda Lime Glas
Antal per förpackning 195 förpackning
Mun Smal
Höjd (metrisk) 51 mm
Produkttyp Bärnstensflaska
Diameter (metrisk) 24 mm