Läs mer
Flaskor med smal hals
Produktkod. 12801394
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12801394 125 mL Paket med 10
12881384 30 mL Paket med 10
12891384 60 mL Paket med 10
12821394 250 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12801394 Leverantör S Murray SAMCO Leverantörsnummer P001/02+P516/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.15 SEK
    85.53 SEK / Paket med 10
    Save 2.62 SEK
    2% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa flaskor för en mängd olika laboratorieapplikationer. Flaskor med smal hals har LDPE-skruvlock med utmatningsförslutning och gångjärnsförsett jetrör. Locket gör att antingen enstaka droppar eller kontinuerlig ström kan drivas ut genom lämpligt handtryck på flaskan.
  • Flaskor med smal hals av polyeten med låg densitet
  • Med LDPE-doseringsförslutningar vita med uppfällbar pip och 2 mm öppning
  • Gångjärnsförsett jetrör som är öppet när det höjs och tätas med sänkt
  • Naturlig, genomskinlig robust formgjuten plast
  • Lämplig för användning med kapsyler, munstycken och dispensrar
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Naturlig
Material LDPE
nr per ärende 350 styck
Höjd (metrisk) 102 mm
För användning med (utrustning) Kepsar, munstycken och dispensrar
Diameter (metrisk) 48 mm