Läs mer
Kautex™ LDPE-flaskor med smal hals, naturliga
Produktkod. 10473331
Kapacitet (metrisk):
3 mL
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10473331
Brand: Kautex™ 2000070504
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Kautex™ Narrow Neck LDPE-flaskor, naturliga i laboratoriet som ett viktigt verktyg för att utföra forskning och experiment. Fäst dem ordentligt med förslutningar som kan köpas separat.
  • Utan stängning
  • Smal mun
  • LDPE-konstruktion
  • Metrisk kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material LDPE
Antal per förpackning 1 st.
Förpackning Flaska
Kvantitet 1 st
Mun Smal
Höjd (metrisk) 105 mm
Produkttyp Flaska med smal mun
Diameter (metrisk) 47.5 mm