Läs mer
Kautex™ LDPE-flaskor med smal hals, naturliga
Kapacitet (metrisk):
3 mL
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utan stängning
- Smal mun
- LDPE-konstruktion
- Metrisk kapacitet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 3 mL |
| Material | LDPE |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Förpackning | Flaska |
| Kvantitet | 1 st |
| Mun | Smal |
| Produkttyp | Flaska |