Läs mer
Brand™ Narrow Neck LDPE Bottles with Cap
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Trådstorlek (metrisk):
GL 18
GL 25
GL 28
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Varje
Beskrivning
- Manufactured from flexible, translucent, LDPE.
- Economical, multi-purpose bottle includes cap.
- Available in a variety of capacities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | LDPE |
| Genomskinlighet | Translucent |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 25 |
| Förslutning ingår | Yes |
| Mun | Narrow |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Produkttyp | Bottle |
| För användning med (utrustning) | Multi-purpose bottle |
| Diameter (metrisk) | 59 mm |
| Visa mer |