Beskrivning
- HDPE, transparent
- PP manipulationssäker skruvlock, blå
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2.5 L |
| Färg | Genomskinlig vit |
| Material | HDPE, Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Smal |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 84,54 fl oz. |
| Produkttyp | Reagensflaska |