Läs mer
Buerkle™ Smalhalsade bioflaskor PE
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Beskrivning
- Med skruvförband
- Tillverkad av förnybara råvaror
- Grön LDPE
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Grön |
| Certifikat och efterlevnad | Lämplig för användning med livsmedel |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Smal |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 213 mm |
| Visa mer |