Läs mer
Fisherbrand™ Naturliga HDPE cylinderflaskor med vita polypropenlock
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
Naturliga HDPE flaskor med smal mun:
- Axelstil gör det möjligt att hälla små mängder utan att spilla
- Idealisk för höghastighetsfyllning, krävande farmaceutiska specifikationer och grov hantering av mellanstatlig frakt
Polypropen PE-skum/PTFE fodrade lock:
- Erbjuder god slaghållfasthet, hållbarhet, termisk motståndskraft och böjlighet
- Autoklaveringsbar
- Liners består av 3 lager: en skumkärna med låg densitet tätt inklämd mellan två lager av polyeten (LDPE)
- Liners är mycket motståndskraftiga och har stark motståndskraft mot kemikalier och fukt och hjälper till att hålla flaskans eller burkens innehåll fritt från lukt- och smakstörningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 22 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 17 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 124 mm |
| Material | HDPE |
| Kvantitet | 48 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 24-410 |
| Visa mer |