Läs mer
Fisherbrand™ Naturliga HDPE avlånga flaskor med bred mun och vit polypropen PE-skumfodrad lock
Produktkod. 16184537 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
Halsfinish:
38-400
43-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 16184537
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
High Density Polyethylene, naturlig färg, ger god kemisk beständighet medan bred munöppning är idealisk för förvaring av fasta ämnen
  • Naturliga HDPE avlånga flaskor med bred mun ger en utrymmesbesparande design för arbetsbänken.
  • Flaskorna har en bred munöppning, idealisk för provtagning av fasta ämnen och pulver.
  • HDPE ger en utmärkt fuktbarriär och är slagtålig.
  • Idealisk för höghastighetsfyllning, krävande farmaceutiska specifikationer och grov hantering vid frakt.
  • HDPE ger fuktbarriär och är slagtålig
  • Polypropenförslutningar med skummade polyetenfoder ger god kemisk beständighet inklusive syror, alkoholer, alkalier, vattenhaltiga produkter, kosmetika, hushållsoljor och lösningsmedel
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) yttre hals 35 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 31 mm
Höjd (metrisk) med stängning 97 mm
Material HDPE
Kvantitet 500 Pk.
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 38-400
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 94 mm
Produkttyp Avlång flaska
Förslutningsfoder Polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-400 mm
Diameter (metrisk) 50 mm