Läs mer
Fisherbrand™ Naturliga HDPE avlånga flaskor med bred mun och vit polypropen PE-skumfodrad lock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
Halsfinish:
38-400
43-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beskrivning
- Naturliga HDPE avlånga flaskor med bred mun ger en utrymmesbesparande design för arbetsbänken.
- Flaskorna har en bred munöppning, idealisk för provtagning av fasta ämnen och pulver.
- HDPE ger en utmärkt fuktbarriär och är slagtålig.
- Idealisk för höghastighetsfyllning, krävande farmaceutiska specifikationer och grov hantering vid frakt.
- HDPE ger fuktbarriär och är slagtålig
- Polypropenförslutningar med skummade polyetenfoder ger god kemisk beständighet inklusive syror, alkoholer, alkalier, vattenhaltiga produkter, kosmetika, hushållsoljor och lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 39 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 30 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 119 mm |
| Material | HDPE |
| Kvantitet | 250 Pk. |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 43-400 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |