Läs mer
Fisherbrand™ Naturlig HDPE avlånga flaskor med bred mun utan lock
Produktkod. 16174617 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 116
Produktkod. 16174617
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
High Density Polyethylene, naturlig färg, ger god kemisk beständighet medan bred munöppning är idealisk för förvaring av fasta ämnen
  • Naturliga HDPE avlånga flaskor med bred mun ger en utrymmesbesparande design för arbetsbänken.
  • Flaskorna har en bred munöppning, idealisk för provtagning av fasta ämnen och pulver.
  • HDPE ger en utmärkt fuktbarriär och är slagtålig.
  • Idealisk för höghastighetsfyllning, krävande farmaceutiska specifikationer och grov hantering vid frakt.
  • HDPE ger fuktbarriär och är slagtålig
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) yttre hals 39 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 35 mm
Material HDPE
Kvantitet 160 Pk.
Halsfinish 43-400
Förslutning ingår Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 149 mm
Produkttyp Avlång flaska
Stängningsstorlek 43-400 mm
Diameter (metrisk) 77 mm