Läs mer
Fisherbrand™ Naturlig HDPE avlånga flaskor med bred mun utan lock
Produktkod. 16184617 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 116
Produktkod. 16184617
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
High Density Polyethylene, naturlig färg, ger god kemisk beständighet medan bred munöppning är idealisk för förvaring av fasta ämnen
  • Naturliga HDPE avlånga flaskor med bred mun ger en utrymmesbesparande design för arbetsbänken.
  • Flaskorna har en bred munöppning, idealisk för provtagning av fasta ämnen och pulver.
  • HDPE ger en utmärkt fuktbarriär och är slagtålig.
  • Idealisk för höghastighetsfyllning, krävande farmaceutiska specifikationer och grov hantering vid frakt.
  • HDPE ger fuktbarriär och är slagtålig
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) yttre hals 50 mm
Material HDPE
Kvantitet 116 Pk.
Halsfinish 53-400
Förslutning ingår Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 192 mm
Produkttyp Avlång flaska
Stängningsstorlek 53-400 mm
Diameter (metrisk) 96 mm