Läs mer
Fisherbrand™ Naturlig HDPE avlånga flaskor med bred mun utan lock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 116
Beskrivning
- Naturliga HDPE avlånga flaskor med bred mun ger en utrymmesbesparande design för arbetsbänken.
- Flaskorna har en bred munöppning, idealisk för provtagning av fasta ämnen och pulver.
- HDPE ger en utmärkt fuktbarriär och är slagtålig.
- Idealisk för höghastighetsfyllning, krävande farmaceutiska specifikationer och grov hantering vid frakt.
- HDPE ger fuktbarriär och är slagtålig
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 39 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 35 mm |
| Material | HDPE |
| Kvantitet | 160 Pk. |
| Halsfinish | 43-400 |
| Förslutning ingår | Nej |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 149 mm |
| Visa mer |