Läs mer
Fisherbrand™ Naturlig LDPE droppflaskor med smal mun med lock
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Tillverkad av klämbar, tålig LDPE (lågdensitetspolyeten) för enkel dosering
- Smal mundesign stödjer kontrollerad, droppe-för-droppe vätskeleverans
- Levereras komplett med pluggspets och skyddande överlock
- Utmärkt kemisk resistens, lämplig för ett brett spektrum av laboratoriereagenser
- Naturlig (genomskinlig) färg möjliggör enkel visuell övervakning av fyllnadsnivån
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Färg | Naturlig |
| Material | LDPE |
| Kvantitet | 48 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Halsfinish | 18-410 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Smal |
| Visa mer |