Läs mer
Kautex™ LDPE-flaskor med bred mun, serie 303
Produktkod. 11324455
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Hals-ID (metrisk):
23.8 mm
30.8 mm
39.2 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 50
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Hals-ID (metrisk) unitSize
11324455 50 mL 23.8 mm Paket med 50
11899684 100 mL 23.8 mm Paket med 20
10607303 100 mL 23.8 mm Varje
12684940 200 mL 30.8 mm Paket med 10
15241609 250 mL 30.8 mm Paket med 10
11910517 300 mL 30.8 mm Paket med 10
17878107 300 mL 30.8 mm -
11344455 500 mL 39.2 mm Paket med 10
15251609 750 mL 39.2 mm Paket med 5
17848097 750 mL 39.2 mm -
11361984 1000 mL 50 mm Paket med 4
11371984 1500 mL 50 mm Paket med 4
11962659 2000 mL 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11324455 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000770528
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med en bred öppning för enkel fyllning och rengöring. Kautex™ Wide Mouth Bottles är idealiska för vätskor, pasta och granulat.
  • Tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE) för flexibilitet och seghet
  • Naturlig genomskinlig färg, runda flaskor
  • Lätt att fylla och rengöra
  • Idealisk för dispensering, sändning av prover, lim, transport och förvaring
  • Inkluderar läckagesäker skruvförslutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
För användning med (applikation) Dispensering, sändning av prover, postning, transport, förvaring
Form Rund
Inkluderar Stängning
Material LDPE
Hals-ID (metrisk) 23.8 mm
Ersättningsförslutning Skruvförslutning LDPE
Kvantitet 1 st
Graderad Nej
Höjd (metrisk) 76 mm
Produkttyp Flaska med bred mun
Förslutningstyp Skruvlock