Läs mer
Kautex™ LDPE-flaskor med bred mun, serie 303
Produktkod. 17878107
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Hals-ID (metrisk):
23.8 mm
30.8 mm
39.2 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 50
Varje
Produktkod. 17878107
Brand: Kautex™ 2000770532
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med en bred öppning för enkel fyllning och rengöring. Kautex™ Wide Mouth Bottles är idealiska för vätskor, pasta och granulat.
  • Tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE) för flexibilitet och seghet
  • Naturlig genomskinlig färg, runda flaskor
  • Lätt att fylla och rengöra
  • Idealisk för dispensering, sändning av prover, lim, transport och förvaring
  • Inkluderar läckagesäker skruvförslutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 300 mL
För användning med (applikation) Dispensering, sändning av prover, postning, transport, förvaring
Form Rund
Inkluderar Stängning
Material LDPE
Hals-ID (metrisk) 30.8 mm
Ersättningsförslutning Skruvförslutning LDPE
Kvantitet 1 st
Graderad Nej
Höjd (metrisk) 128 mm
Produkttyp Flaska med bred hals
Förslutningstyp Skruvlock