Läs mer
Neodymium(III) oxide, REacton™, 99.997% (REO), Thermo Scientific™
1702.57 SEK - 6086.98 SEK
Kemiska identifierare
CAS 1313-97-9
MDL-nummer MFCD00011134
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15491047
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
013837.14
25g
1702.57 SEK
25g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15401057
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
013837.22
100g
6086.98 SEK
100g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Kemiska identifierare
1313-97-9
MFCD00011134
Specifikationer
Neodymium(III) oxide
(REO)
14,6450
336.48
Reacton™
1313-97-9
MFCD00011134
Insoluble in water. Soluble in acids.
99.997%
7.24 g/mL
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 215-214-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer