Läs mer
Thermo Scientific™ NERL™ Vatten med hög renhet
Förbättra kontrollen i kritiska diagnostiska procedurer genom att använda Thermo Scientific™ NERL™ högrenhetsvatten istället för dejoniserat eller destillerat vatten.
Brand: Thermo Scientific™ 9805
| Kvantitet | 5 gal. |
|---|
Varning:
- Endast för in vitro-diagnostik och laboratoriebruk
- Inte för infusion, injektion eller spolning
Beskrivning
Förbättra kontrollen i kritiska diagnostiska procedurer genom att använda Thermo Scientific™ NERL™ högrenhetsvatten istället för dejoniserat eller destillerat vatten. Denna produkt uppfyller CAP/CLSI-specifikationerna för kliniskt laboratoriereagenskvalitetsvatten (CLRW) vid tillverkningstillfället.
Vanligtvis framställd med 18 megohm/cm specifik resistans med omvänd osmos, blandad bädddejonisering, aktivt kolfiltrering och slutlig filtrering till 0,2 mikron, NERL är vatten med hög renhet i princip fritt från organiska och oorganiska partiklar och lösliga föroreningar.
Innehåller inga konserveringsmedel
Beställningsinformation:
Analyscertifikat tillgängligt för varje fall
Specifikationer
| 5 till 7 | |
| NERL | |
| 5 gal. |