Läs mer
Thermo Scientific™ NERL™ Vatten med hög renhet
Förbättra kontrollen i kritiska diagnostiska procedurer genom att använda Thermo Scientific™ NERL™ högrenhetsvatten istället för dejoniserat eller destillerat vatten.
903.32 SEK
Specifikationer
| pH | 5 till 7 |
|---|---|
| Kvalitet | NERL |
Varning:
- Endast för in vitro-diagnostik och laboratoriebruk
- Inte för infusion, injektion eller spolning
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15312208
|
Thermo Scientific™
9805 |
5 gal. |
1425.00 SEK 903.32 SEK / Paket med 1 Save 521.68 SEK 36% Av |
Beräknad leverans: 03-03-2027
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
Beskrivning
Förbättra kontrollen i kritiska diagnostiska procedurer genom att använda Thermo Scientific™ NERL™ högrenhetsvatten istället för dejoniserat eller destillerat vatten. Denna produkt uppfyller CAP/CLSI-specifikationerna för kliniskt laboratoriereagenskvalitetsvatten (CLRW) vid tillverkningstillfället.
Vanligtvis framställd med 18 megohm/cm specifik resistans med omvänd osmos, blandad bädddejonisering, aktivt kolfiltrering och slutlig filtrering till 0,2 mikron, NERL är vatten med hög renhet i princip fritt från organiska och oorganiska partiklar och lösliga föroreningar.
Innehåller inga konserveringsmedel
Beställningsinformation:
Analyscertifikat tillgängligt för varje fall
Specifikationer
| 5 till 7 | |
| NERL |
Säkerhet och hantering
Rekommenderad förvaring : 15° till 30 °C
Allmänt syfte – Endast för in vitro-diagnostik eller laboratoriebruk. Inte för infusion, injektion eller bevattning.