Läs mer
Nesprin-4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-31811
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18158432
  • 5620.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Nesprin-4 Polyclonal specifically detects Nesprin-4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Nesprin-4
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Q8N205
SYNE4
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PRLGSEPLNHPPGAPREADIVGCTVCPASGEESTSPEQAQTLGQDSLGPPEHFQGGPRGNEPAAHPPRWSTPSSYEDP
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
chromosome 19 open reading frame 46, FLJ36445, nesprin-4
Rabbit
Affinity Purified
RUO
163183
Human
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only