Läs mer
BRAND™ Räknekammare, förbättrad Neubauer, BLAUBRAND™ , dubbelt avgörande
Produktkod. p-8004312 Handla allt Brand Produkter
Inkluderar:
Med fjäderklämmor
Utan fjäderklämmor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10195580
Brand: BRAND™ 717820
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BLAUBRAND™ kvalitet. Enastående mätprecision. 100% certifierad kvalitet.
  • Tillverkad enligt DIN 12 847, inklusive 2 hemacytometer täckglas.
  • Domen visar 9 stora rutor på 1 mm 2 vardera.
  • De fyra stora rutorna i hörnen markerade ''L'' för att räkna leukocyter är var och en uppdelad i 16 rutor med 0,25 mm sidor.
  • Den stora kvadraten i mitten är uppdelad i 16 rutor med 0,25 mm sidor.
  • Den stora kvadraten i mitten är uppdelad i 25 grupprutor med 0,2 mm sidor. Varje gruppruta består av 16 minirutor med 0,05 mm sidor, var och en har en area på 0,0025 mm 2 .
  • De 5 grupprutorna i den stora centrala fyrkanten används för att räkna trombocyter och erytrocyter.
  • Alla grupprutor har tredubbla gränslinjer på varje sida. Den centrala linjen är begränsningslinjen och avgör om celler i marginalområdet ska ingå i räkningen eller inte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Räkneenhet
Kvantitet 1 Varje
Djup (metriskt) 0.1mm
För användning med (applikation) Räkna leukocyter, trombocyter och erytrocyter
Inkluderar Med fjäderklämmor