missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
NG2/MCSP Antibody (LHM 2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications
2125.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | NG2/MCSP |
|---|---|
| Klona | LHM 2 |
| Koncentration | 1.0 mg/mL |
| Utspädning | Western Blot 1:1000, Flow Cytometry, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunoprecipitation 1:10 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Immunohistochemistry-Frozen 1:200, Flow (Cell Surface) 1 - 2.5 ug/mL |
| Användningsområden | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18090634
|
Novus Biologicals
NB100-2688SS |
0.025 mL |
2125.00 SEK
25µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
NG2/MCSP Monoclonal specifically detects NG2/MCSP in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Cell Surface), Knockout Validated.Specifikationer
| NG2/MCSP | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Neuroscience | |
| Q6UVK1 | |
| 1464 | |
| A 375P cells crude extract | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| LHM 2 | |
| Western Blot 1:1000, Flow Cytometry, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunoprecipitation 1:10 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Immunohistochemistry-Frozen 1:200, Flow (Cell Surface) 1 - 2.5 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| chondroitin sulfate proteoglycan 4, chondroitin sulfate proteoglycan 4 (melanoma-associated), EC 3.6.3, HMW-MAA, MCSPChondroitin sulfate proteoglycan NG2, MCSPGMelanoma chondroitin sulfate proteoglycan, MEL-CSPG, MSK16Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan, NG2EC 2.7.8 | |
| CSPG4 | |
| IgG1 κ | |
| Protein G purified | |
| Human. Other species have not been tested. |
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel