Läs mer
Nicardipine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
L-type calcium channel blocker
877.99 SEK - 3227.10 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 54527-84-3 |
|---|---|
| Molekylformel | C26H30ClN3O6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 515.991 |
| MDL-nummer | MFCD00057327 |
| InChI-nyckel | AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | nicardipine hydrochloride, cardene, nicardipine hcl, perdipine, nicodel, loxen, angioglebil, bionicard, nicardil, perdipina |
| PubChem CID | 41114 |
| IUPAC-namn | 5-O-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride |
| LEDER | CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15453879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61269.03 |
1g |
877.99 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15463879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61269.06 |
5g |
3227.10 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 54527-84-3 | |
| 515.991 | |
| AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYSA-N | |
| 41114 | |
| CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl |
| C26H30ClN3O6 | |
| MFCD00057327 | |
| nicardipine hydrochloride, cardene, nicardipine hcl, perdipine, nicodel, loxen, angioglebil, bionicard, nicardil, perdipina | |
| 5-O-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride |
Specifikationer
| Nicardipine hydrochloride | |
| C26H30ClN3O6 | |
| UN2811 | |
| nicardipine hydrochloride, cardene, nicardipine hcl, perdipine, nicodel, loxen, angioglebil, bionicard, nicardil, perdipina | |
| CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl | |
| 515.991 | |
| 515.99 |
| 54527-84-3 | |
| MFCD00057327 | |
| 14,6495 | |
| AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYSA-N | |
| 5-O-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride | |
| 41114 | |
| 98% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H301-H311-H331
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P310-P312-P330-P361-P363-P501c
H301+H311-H330
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 259-198-4
missing translation for 'rtecsNumber' : US7972100
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold