Läs mer
Nicergoline, Thermo Scientific™
719.98 SEK - 3705.60 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 27848-84-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C24H26BrN3O3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.394 |
| MDL-nummer | MFCD00869626 |
| InChI-nyckel | YSEXMKHXIOCEJA-FVFQAYNVSA-N |
| Synonym | nicergoline, nicotergoline, nimergoline, nimergoline base, nicergolinum, nicergolin, nicergolina, sermion, nicergolin german, nicergolina dcit |
| PubChem CID | 34040 |
| IUPAC-namn | [(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4,7-dimethyl-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate |
| LEDER | CN1CC(CC2(C1CC3=CN(C4=CC=CC2=C34)C)OC)COC(=O)C5=CC(=CN=C5)Br |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15405569
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63295.MC |
100mg |
719.98 SEK
100mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15495559
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63295.03 |
1g |
3705.60 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in alcohol, chloroform, and acetone. Insoluble in water.
Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 27848-84-6 | |
| 484.394 | |
| YSEXMKHXIOCEJA-FVFQAYNVSA-N | |
| 34040 | |
| CN1CC(CC2(C1CC3=CN(C4=CC=CC2=C34)C)OC)COC(=O)C5=CC(=CN=C5)Br |
| C24H26BrN3O3 | |
| MFCD00869626 | |
| nicergoline, nicotergoline, nimergoline, nimergoline base, nicergolinum, nicergolin, nicergolina, sermion, nicergolin german, nicergolina dcit | |
| [(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4,7-dimethyl-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate |
Specifikationer
| Nicergoline | |
| C24H26BrN3O3 | |
| 14,6496 | |
| Soluble in alcohol,chloroform,and acetone. Insoluble in water. | |
| CN1CC(CC2(C1CC3=CN(C4=CC=CC2=C34)C)OC)COC(=O)C5=CC(=CN=C5)Br | |
| 484.394 | |
| 484.39 |
| 27848-84-6 | |
| MFCD00869626 | |
| nicergoline, nicotergoline, nimergoline, nimergoline base, nicergolinum, nicergolin, nicergolina, sermion, nicergolin german, nicergolina dcit | |
| YSEXMKHXIOCEJA-FVFQAYNVSA-N | |
| [(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4,7-dimethyl-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate | |
| 34040 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 248-694-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KE6341000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold