Läs mer
Schneider Gerd™ Nickel krom ympslinga
24.00 SEK
Produktkod | Brand | Storlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Storlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
10637385
|
Schneider Gerd™
2682 |
70 x 2.5mm |
24.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 05-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Specifikationer
70 mm | |
Inokuleringsslinga |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Schneider Gerd™ Nickel krom ympslinga