Läs mer
Nicorandil, 98+%, Thermo Scientific™
A vasodilator that activates ATP-sensitive potassium channels
890.23 SEK - 2781.98 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 65141-46-0 |
|---|---|
| Molekylformel | C8H9N3O4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.18 |
| MDL-nummer | MFCD00186520 |
| InChI-nyckel | LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | nicorandil, ikorel, 2-nicotinamidoethyl nitrate, adancor, dancor, nicorandilum, sigmart, 2-pyridine-3-carbonylamino ethyl nitrate, n-2-hydroxyethyl nicotinamide nitrate, nicorandilum inn-latin |
| PubChem CID | 47528 |
| ChEBI | CHEBI:31905 |
| IUPAC-namn | 2-[(pyridin-3-yl)formamido]ethyl nitrate |
| LEDER | [O-][N+](=O)OCCNC(=O)C1=CC=CN=C1 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15443579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60879.MD |
250mg |
890.23 SEK
250mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15433579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60879.03 |
1g |
2781.98 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 65141-46-0 | |
| 211.18 | |
| LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N | |
| 47528 | |
| 2-[(pyridin-3-yl)formamido]ethyl nitrate |
| C8H9N3O4 | |
| MFCD00186520 | |
| nicorandil, ikorel, 2-nicotinamidoethyl nitrate, adancor, dancor, nicorandilum, sigmart, 2-pyridine-3-carbonylamino ethyl nitrate, n-2-hydroxyethyl nicotinamide nitrate, nicorandilum inn-latin | |
| CHEBI:31905 | |
| [O-][N+](=O)OCCNC(=O)C1=CC=CN=C1 |
Specifikationer
| Nicorandil | |
| C8H9N3O4 | |
| 14,6521 | |
| LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-[(pyridin-3-yl)formamido]ethyl nitrate | |
| 47528 | |
| 211.17 |
| 65141-46-0 | |
| MFCD00186520 | |
| nicorandil, ikorel, 2-nicotinamidoethyl nitrate, adancor, dancor, nicorandilum, sigmart, 2-pyridine-3-carbonylamino ethyl nitrate, n-2-hydroxyethyl nicotinamide nitrate, nicorandilum inn-latin | |
| [O-][N+](=O)OCCNC(=O)C1=CC=CN=C1 | |
| 211.18 | |
| CHEBI:31905 | |
| ≥98% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H318-H302
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 265-514-1
missing translation for 'rtecsNumber' : US4667600
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures