Läs mer
Nisin, 900 I.U./mg, Thermo Scientific™
Nisin, CAS # 1414-45-5, is a polycyclic peptide derived from and produced by Lactococcus lactis that shows antibacterial activity against gram-positive bacteria.
806.65 SEK - 7366.69 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 1414-45-5 |
|---|---|
| Molekylformel | C143H230N42O37S7 |
| Molekylvikt (g/mol) | 3354.09 |
| MDL-nummer | MFCD00131724 |
| InChI-nyckel | NVNLLIYOARQCIX-OAXMGIFASA-N |
| PubChem CID | 131847819 |
| LEDER | CCC(C)C1C(=O)NC(=C)C(=O)NC(C(=O)NC(CSCC(C(=O)N1)NC(=O)C(=CC)NC(=O)C(C(C)CC)N)C(=O)NC2C(SCC(NC(=O)CNC(=O)C3CCCN3C2=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC4C(SCC(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC4=O)C)CC(C)C)CCSC)C(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC5C( |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15487699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66370.03 |
1g |
898.02 SEK 806.65 SEK / 1g Save 91.37 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15497699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66370.06 |
5g |
2136.56 SEK 1917.65 SEK / 5g Save 218.91 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15407709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66370.14 |
25g |
7366.69 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 1414-45-5 | |
| 3354.09 | |
| NVNLLIYOARQCIX-OAXMGIFASA-N | |
| CCC(C)C1C(=O)NC(=C)C(=O)NC(C(=O)NC(CSCC(C(=O)N1)NC(=O)C(=CC)NC(=O)C(C(C)CC)N)C(=O)NC2C(SCC(NC(=O)CNC(=O)C3CCCN3C2=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC4C(SCC(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC4=O)C)CC(C)C)CCSC)C(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC5C( |
| C143H230N42O37S7 | |
| MFCD00131724 | |
| 131847819 |
Specifikationer
| Nisin | |
| 1414-45-5 | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00131724 | |
| 14,6564 | |
| NVNLLIYOARQCIX-OAXMGIFASA-N | |
| 3354.09 | |
| 3354.06 |
| 900 I.U./mg | |
| Brown | |
| C143H230N42O37S7 | |
| 2967°C | |
| Soluble in water | |
| CCC(C)C1C(=O)NC(=C)C(=O)NC(C(=O)NC(CSCC(C(=O)N1)NC(=O)C(=CC)NC(=O)C(C(C)CC)N)C(=O)NC2C(SCC(NC(=O)CNC(=O)C3CCCN3C2=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC4C(SCC(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC4=O)C)CC(C)C)CCSC)C(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC5C( | |
| 131847819 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 215-807-5
missing translation for 'rtecsNumber' : QU3340000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Rekommenderad förvaring : Keep cold