Läs mer
Mettler Toledo™ NIST/DIN pH-buffertlösningspåsar
Erbjuder högsta möjliga pH-precision. Mettler Toledo™ NIST/DIN pH-buffertlösningspåsar specificeras med tre decimaler och levereras med ett tryckt certifikat som garanterar spårbarhet. Individuella paket garanterar fräsch lösning för varje kalibrering, såväl som maximal användarvänlighet.
1491.12 SEK - 1591.81 SEK
| Produktkod | Brand | pHRange | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | pHRange | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
15392265
![]() |
Mettler Toledo™
30111136 |
1648.88 SEK 1546.85 SEK / Paket med 1 Save 102.03 SEK 6% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
|
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
15312275
![]() |
Mettler Toledo™
30111137 |
1773.71 SEK 1546.85 SEK / Paket med 1 Save 226.86 SEK 12% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
|
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
15322275
![]() |
Mettler Toledo™
30111138 |
1591.81 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
|
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
17803775
![]() |
Mettler Toledo™
30111139 |
2876.43 SEK 1491.12 SEK / 60ml Save 1385.31 SEK 48% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
|
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
pH-mätningar är bara lika exakta som buffertlösningarna som används för kalibreringsändamål. Maximal precision garanteras med fullt spårbara NIST/DIN-buffertar. (pH-elektroder bör kalibreras minst en gång om dagen före mätningar och efter varje rengöring, regenerering eller långtidsförvaring.)
- NIST/DIN pH-buffertar är specificerade och garanterade till tre decimaler, vilket ger högsta precision
- Individuella påsar garanterar fräsch lösning för varje kalibrering, såväl som maximal användarvänlighet
- Ett testcertifikat och en detaljerad etikett med temperaturtabell medföljer varje låda
- Alla säkerhetsdatablad och etiketter innehåller information enligt GHS (Globally Harmonized System)