missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nitrofurantoin Monohydrate, TRC

Produktkod. 30472118
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472118 50 mg
30476684 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30472118 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN07591050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 17140-81-7
Molekylformel C8H8N4O6
Molekylvikt (g/mol) 256.18
Synonym 1-(((5-Nitrofuran-2-yl)methylene)amino)-imidazolidine-2,4-dione Hydrate, Furadantin Monohydrate
IUPAC-namn 1-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]imidazolidine-2,4-dione;hydrate
LEDER O.[O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2CC(=O)NC2=O)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nitrofurantoin Monohydrate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6N4O5.H2O/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16;/h1-3H,4H2,(H,10,13,14);1H2/b9-3+;
Formel vikt 256.0444
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.