Läs mer
Norfloxacin, Thermo Scientific™
A synthetic fluoroquinolone antibiotic
380.58 SEK - 2537.17 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 70458-96-7 |
|---|---|
| Molekylformel | C16H18FN3O3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.336 |
| MDL-nummer | MFCD00079532 |
| InChI-nyckel | OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | Baccidal; Sebercim |
| PubChem CID | 4539 |
| ChEBI | CHEBI:100246 |
| IUPAC-namn | 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid |
| LEDER | CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(C=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15464979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62652.03 |
1g |
380.58 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15474979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62652.06 |
5g |
879.11 SEK 789.65 SEK / 5g Save 89.46 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15484979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62652.14 |
25g |
2537.17 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in acetic acid. Also soluble in acetone or cloroform. Slightly soluble in water
Notes
Store away from heat and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Keep it refrigerated.
Kemiska identifierare
| 70458-96-7 | |
| 319.336 | |
| OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N | |
| 4539 | |
| 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid |
| C16H18FN3O3 | |
| MFCD00079532 | |
| Baccidal; Sebercim | |
| CHEBI:100246 | |
| CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(C=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O |
Specifikationer
| Norfloxacin | |
| White to Yellow | |
| MFCD00079532 | |
| Baccidal; Sebercim | |
| OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N | |
| 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid | |
| 4539 | |
| 319.33 |
| 70458-96-7 | |
| C16H18FN3O3 | |
| 14,6700 | |
| Soluble in acetic acid; Also soluble in acetone or cloroform; Slightly soluble in water | |
| CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(C=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O | |
| 319.336 | |
| CHEBI:100246 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 274-614-4
missing translation for 'rtecsNumber' : VB5005000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold