Läs mer
Macherey-Nagel™ Bindande buffert NTB
Produktkod. 11952282
Kvantitet:
150 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
150ml
Produktkod. 11952282
Brand: Macherey-Nagel™ 740595.150
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Binding Buffer NTB för användning med NucleoSpin Gel och PCR Clean-up kit, för rengöring av SDS-innehållande prover.
NucleoTrap™ är ett kiseldioxidmatrisbaserat kit för isolering av mycket rena DNA-fragment från agarosgeler och vattenlösningar (avsaltning). Satsen kan också användas för avlägsnande av nukleotider och/eller biotin efter märkningsreaktioner samt för avlägsnande av enzymer. Med hjälp av en speciellt aktiverad sfärisk kiseldioxidmatris är det möjligt att extrahera DNA-fragment från agarosgeler eller lösningsmedel på ett mycket milt sätt, utan användning av organiska lösningsmedel. Nukleinsyror är bundna till NucleoTrap™ matris i närvaro av ett kaotropiskt salt. Nukleinsyrornas hydratskal förstörs av denna bindningsbuffert, vilket underlättar adsorptionen till de speciellt behandlade NucleoTrap™ matris. Ett tvättsteg följs av eluering av DNA med elueringsbuffert med låg salthalt eller destillerat vatten. Kitkomponenter: NucleoTrap™ suspension, buffertar.
  • Silica matrix teknologi
  • Fragmentstorlek: 20bp till 20kb
  • Provmaterial: 20 mg till 600 mg agarosgel
  • Elueringsvolym: 20 μL till 50 μL
  • Bindningskapacitet: 6 μg/10 L μsuspension
  • Typisk återhämtning: 50 % till 90 %
  • Förberedelsetid: 60 min./6 förberedelser
  • Format: silikapärlsuspension För extraktion av DNA från agarosgeler, lämplig t.ex. för efterföljande kloningssekvensering, PCR, restriktionsanalys. Stödprotokoll för koncentration och avsaltning av reaktionsblandningar.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bindande buffert NTB
För användning med (applikation) För rengöring av SDS-innehållande prover
Kvantitet 150 mL
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: guanidine hydrochloride, propan-2-ol