Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity Analytical HPLC EC Column
Kolumnformat: Analytisk kolumn; Kolbelastning: 11 %; Porstorlek: 110Å ; Kolumnfas: Omvänd fas
Brand: Macherey-Nagel™ 760754.46
7887.24 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
Kiseldioxid | |
Monomer oktyl | |
HPLC | |
8700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110Å | |
Acetonitril/vatten | |
60 °C | |
C8 Gravity | |
11% | |
Ja | |
Analytisk EC-kolumn |
Analytisk kolonn | |
4.6 mm | |
100 mm | |
Acetonitril/vatten | |
1 till 11 | |
1 st | |
340 m² /g | |
L7 | |
Kiseldioxid | |
Omvänd fas | |
Omvänd fas |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity Analytical HPLC EC Column > ID: 4,6 mm; Längd: 100mm
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering