Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity Analytical HPLC EC Column
Kolumnformat: Analytisk kolumn; Kolbelastning: 11 %; Porstorlek: 110Å ; Kolumnfas: Omvänd fas
7930.00 SEK
Specifikationer
Kolumnkemi | Kiseldioxid |
---|---|
Kolumnformat | Analytisk kolonn |
Tvärbindning | Monomer oktyl |
För användning med | HPLC |
Max. Tryck | 8700 psi (600 bar) |
Produktkod | Brand | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
12685979
|
Macherey-Nagel™
760754.46 |
100 mm | 4.6 mm |
7930.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
Specifikationer
Kiseldioxid | |
Monomer oktyl | |
8700 psi (600 bar) | |
1 till 11 | |
1 st | |
340 m² /g | |
L7 | |
Kiseldioxid | |
Omvänd fas | |
Omvänd fas |
Analytisk kolonn | |
HPLC | |
Acetonitril/vatten | |
110Å | |
Acetonitril/vatten | |
60 °C | |
C8 Gravity | |
11% | |
Ja | |
Analytisk EC-kolumn |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity Analytical HPLC EC Column