Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System
Beskrivning
Odla, färga och undersök celler direkt på Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™ , som består av en polystyrenmediakammare fäst vid ett mikroskopiskt objektglas. Objektglasytan är speciellt behandlad för vidhäftande cellodling. Välj antingen specialtvättad Soda Lime Glass-glas eller cellfäste optimerad Permanox Rutschkana av plast. Mediakammaren är lätt att ta bort utan behov av verktyg.
- Broad range of formats and well number to meet application needs
- Available with a Permanox solvent-resistant plastic slide for adherent cell culture
- Writing surface provides easy identification of samples
- Save time and reagents by growing cells directly on microscope slide
- In 1, 2, 4, 8 and 16 well configurations; all measure 25 × 75mm
- Medical-grade silicone sealing gasket can be removed for cover slipping
- No cell transfer needed prior to visualization/staining
- Useful for viral and mycoplasma testing, chromosome studies, toxicity tests and immunocytology
- Suitable for use with fluorescent labels
- Sterile
Specifikationer
Specifikationer
Wells | 8 |
Kulturområde | 0.8 cm2 |
Material lock | Polystyren |
Beskrivning | 8-well Chamber Slide w/ removable wells |
Ytbehandling | Cellkultur |
Material | Soda Lime Glas |
Volym (metrisk) Fungerar | 0.2 to 0.4 mL |
Inkluderar | Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations |
Antal per förpackning | 16 |
Mått (LxB) | 75 x 25 mm |
Visa mer |
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
Partinummer | Certifikatstyp | Datum | Produktkod |
---|---|---|---|
1429818 | Certifikat och efterlevnad | 10/06/2025 | 177402 |
1425231 | Certifikat och efterlevnad | 13/05/2025 | 177402 |
1417610 | Certifikat och efterlevnad | 08/01/2025 | 177402 |
1302667 | Certifikat och efterlevnad | 11/12/2024 | 177402 |
1323017 | Certifikat och efterlevnad | 11/12/2024 | 177402 |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.