Läs mer
Thermo Scientific™ 96 brunnssvart/klar bottenplatta, kollagen I-belagd yta, 5-pack
Produktkod. 10144062
Kvantitet:
Fall av 20
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 10144062
Brand: Thermo Scientific™ 152036
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Svart, genomskinlig botten; Lock: Med lock; Typ: Optisk polymerbas
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well Optical Bottom Plates med Polymer Base har en solid polystyren svart eller vit övre struktur med en polystyrenfilm i botten av plattan. Plattorna är optimerade för fluorescens och luminescens i cellodling och mikroskopiska tillämpningar.
Den övre strukturen i vit eller svart polystyren med bottenplattor av polymer eller täckglas kombinerar den optiska klarheten hos ny kristallin polystyren med optimal yta för ett brett spektrum av HTS-applikationer.
  • Bakgrund, autoflorescens och överhörning förbättras när du använder Nunc Svarta eller vita mikroplattor
  • Svarta mikroplattor rekommenderas för florescensmätningar; med minimalt bakåtspritt ljus och bakgrundsfluorescens
  • Vita mikroplattor rekommenderas för luminescensmätningar; med maximal reflektion och minimal autoluminescens
  • Finns i svart för fluorescensanalyser eller vitt för luminescens- och fluorescensanalyser; båda med klar botten
  • Polymer bottenplatta
  • Arbetsområde, 50-200 L/μbrunn
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
  • Aseptiskt tillverkad
Beställningsinformation:
Art.nr 152040, 152036, 152028 och 152037 tillverkas i en ren miljö.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 400μ l
Volym (metrisk) Fungerar 50 till 200μ L
Typ Optisk polymerbas
Kvantitet Fall av 20
Antal per förpackning 5
nr per ärende 20
Färg Vitt
Ytbehandling Kollagen typ I
Sterilitet Aseptiskt tillverkad
Antal Wells 96
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Array 8 x 12
Produktlinje Nunc™
Förpackning 5/pack, 20/fodral
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Well Shape Plan