Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ PETG rullflaskor
Produktkod. 10263393
Change view
Celltillväxtområde:
1050 cm 2
1700 cm 2
1800 cm 2
2100 cm 2
4200 cm 2
Flaskans yta:
Jämna
Plisserad
Förpackning:
20/fall
22/fall
5/ärm, 20/fodral
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 22
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Celltillväxtområde Flaskans yta Förpackning unitSize
10263393 1050 cm 2 Jämna 5/ärm, 20/fodral Paket med 20
10059702 1050 cm 2 Jämna 5/ärm, 20/fodral Paket med 20
10712974 1050 cm 2 Jämna 20/fall Paket med 20
10627584 1700 cm 2 Plisserad 20/fall Paket med 20
10385073 1800 cm 2 Jämna 22/fall Paket med 22
10704144 2100 cm 2 Plisserad 20/fall Paket med 20
10551844 2100 cm 2 Plisserad 5/ärm, 20/fodral Paket med 20
10596895 4200 cm 2 Plisserad 22/fall Paket med 22
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10263393 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 106085
Öka cellexpansion och produktutbyte samtidigt som du eliminerar behovet av att köpa ytterligare produktionsutrustning eller öka arbetskraften.
Öka cellexpansion och produktutbyte samtidigt som du eliminerar behovet av att köpa ytterligare produktionsutrustning eller öka arbetskraften med Thermo Scientific™ Nunc™ PETG rullflaskor. Praktiskt taget okrossbar PETG ger ytterligare försäkran om att värdefullt innehåll är säkert under laboratorie- och industriella tillämpningar inklusive vacciner, cellodlingsexpansion och produktion av andra biologiska läkemedel.
Nyckelfunktioner:
  • Gjuten av slitstark PETG
  • Kan frysas ner till -40 C°— stöder metoder för frisättning av frys-upptiningceller, vilket minskar beroendet av trypsin
  • Tillhandahåller lösningar för alla vågar med brett utbud av ytareor från 1050cm 2 till 4200cm 2
  • Minskar belastningen på handleden och ökar produktiviteten med snabbverkande ergonomisk stängning
  • Kan spåras med lotnummer på varje flaska
Rekommenderas för:
  • Cellkulturexpansion
  • Vaccinproduktion
  • Antikroppsproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flaskans yta Jämna
Färg Klart
Beskrivning 1060-85
Material PETG
nr per ärende 20
Antal per förpackning 5
Förpackning 5/ärm, 20/fodral
Celltillväxtområde 1050 cm 2
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Form Rund
Produkttyp Rullflaska
Förslutningstyp Ergonomisk snabbverkande
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.