Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ PETG rullflaskor
Descrizione
Öka cellexpansion och produktutbyte samtidigt som du eliminerar behovet av att köpa ytterligare produktionsutrustning eller öka arbetskraften med Thermo Scientific™ Nunc™ PETG rullflaskor. Praktiskt taget okrossbar PETG ger ytterligare försäkran om att värdefullt innehåll är säkert under laboratorie- och industriella tillämpningar inklusive vacciner, cellodlingsexpansion och produktion av andra biologiska läkemedel.
- Gjuten av slitstark PETG
- Kan frysas ner till -40 C°— stöder metoder för frisättning av frys-upptiningceller, vilket minskar beroendet av trypsin
- Tillhandahåller lösningar för alla vågar med brett utbud av ytareor från 1050cm 2 till 4200cm 2
- Minskar belastningen på handleden och ökar produktiviteten med snabbverkande ergonomisk stängning
- Kan spåras med lotnummer på varje flaska
- Cellkulturexpansion
- Vaccinproduktion
- Antikroppsproduktion
Specifica
Specifica
| Flaskans yta | Jämna |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | 1860-22 |
| Material | PETG |
| nr per ärende | 22/Cs. |
| Antal per förpackning | 22 Pk. |
| Förpackning | 22/fall |
| Sterilitet | Sterile |
| Celltillväxtområde | 1800 cm² |
| Vedi altri risultati |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.