Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ PETG rullflaskor
Beskrivning
Öka cellexpansion och produktutbyte samtidigt som du eliminerar behovet av att köpa ytterligare produktionsutrustning eller öka arbetskraften med Thermo Scientific™ Nunc™ PETG rullflaskor. Praktiskt taget okrossbar PETG ger ytterligare försäkran om att värdefullt innehåll är säkert under laboratorie- och industriella tillämpningar inklusive vacciner, cellodlingsexpansion och produktion av andra biologiska läkemedel.
- Gjuten av slitstark PETG
- Kan frysas ner till -40 C°— stöder metoder för frisättning av frys-upptiningceller, vilket minskar beroendet av trypsin
- Tillhandahåller lösningar för alla vågar med brett utbud av ytareor från 1050cm 2 till 4200cm 2
- Minskar belastningen på handleden och ökar produktiviteten med snabbverkande ergonomisk stängning
- Kan spåras med lotnummer på varje flaska
- Cellkulturexpansion
- Vaccinproduktion
- Antikroppsproduktion
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskans yta | Plisserad |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | 4260-22 |
| Material | PETG |
| nr per ärende | 22 |
| Antal per förpackning | 22 |
| Förpackning | 22/fall |
| Celltillväxtområde | 4200 cm 2 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.