Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ PETG rullflaskor
Produktkod. p-4521987
Celltillväxtområde:
1050 cm 2
1700 cm 2
1800 cm 2
2100 cm 2
4200 cm 2
Flaskans yta:
Jämna
Plisserad
Förpackning:
20/fall
22/fall
5/ärm, 20/fodral
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 22
Produktkod. 10059702
Brand: Thermo Scientific™ 106005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka cellexpansion och produktutbyte samtidigt som du eliminerar behovet av att köpa ytterligare produktionsutrustning eller öka arbetskraften.
Öka cellexpansion och produktutbyte samtidigt som du eliminerar behovet av att köpa ytterligare produktionsutrustning eller öka arbetskraften med Thermo Scientific™ Nunc™ PETG rullflaskor. Praktiskt taget okrossbar PETG ger ytterligare försäkran om att värdefullt innehåll är säkert under laboratorie- och industriella tillämpningar inklusive vacciner, cellodlingsexpansion och produktion av andra biologiska läkemedel.
Nyckelfunktioner:
  • Gjuten av slitstark PETG
  • Kan frysas ner till -40 C°— stöder metoder för frisättning av frys-upptiningceller, vilket minskar beroendet av trypsin
  • Tillhandahåller lösningar för alla vågar med brett utbud av ytareor från 1050cm 2 till 4200cm 2
  • Minskar belastningen på handleden och ökar produktiviteten med snabbverkande ergonomisk stängning
  • Kan spåras med lotnummer på varje flaska
Rekommenderas för:
  • Cellkulturexpansion
  • Vaccinproduktion
  • Antikroppsproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flaskans yta Jämna
Färg Klart
Beskrivning 1060-05
Material PETG
nr per ärende 20
Antal per förpackning 5
Förpackning 5/ärm, 20/fodral
Celltillväxtområde 1050 cm 2
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Form Rund
Produkttyp Rullflaska
Förslutningstyp Ergonomisk snabbverkande
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato